Print…
1-Naphthyl isothiocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR322081-25G OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA 340 EUR
APOSOR322081-25G APOSOR322081-5G
1-Naphthyl isothiocyanate 98%
1-Naphthyl isothiocyanate
Fórmula: C₁₁H₇NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003882
Número CAS: 551-06-4