Print…
9,10-Phenanthrenequinone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322078-100G OR322078-5G OR322078-25G
APOSOR322078-100GEA 65.4 EUR
APOSOR322078-100G APOSOR322078-5G APOSOR322078-25G
9,10-Phenanthrenequinone 98%
9,10-Phenanthrenequinone
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de Fusão: 201…213 °C
Ponto de Inflamação: 241 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001163
Número CAS: 84-11-7