Print…
2-Isopropylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322047-50G OR322047-250G OR322047-1KG
APOSOR322047-50GEA 81.2 EUR
APOSOR322047-50G APOSOR322047-250G APOSOR322047-1KG
2-Isopropylphenol
2-Isopropylphenol
Fórmula: C₉H₁₂O
Ponto de ebulição: 212…213 °C
Ponto de Fusão: 42705 °C
Densidade: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002224
Número CAS: 88-69-7
UN: 3145
ADR: 8,II