Print…
trans-2,3-Epoxybutane
Fornecedor: Apollo Scientific
OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-5GEA 198 EUR
APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Epoxybutane
trans-2,3-Epoxybutane
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 54…55 °C
Densidade: 0,804 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005129
Número CAS: 21490-63-1
UN: 3271
ADR: 3,II