Print…
Isocianato de 3-clorofenilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322031-5G OR322031-250MG OR322031-10G
APOSOR322031-5GEA 39.3 EUR
APOSOR322031-5G APOSOR322031-250MG APOSOR322031-10G
Isocianato de 3-clorofenilo
Isocianato de 3-clorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₄ClNO
Ponto de ebulição: 201 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002016
Número CAS: 2909-38-8
UN: 2206
ADR: 6.1,II