Print…
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR322016-1G OR322016-5G OR322016-25G
APOSOR322016-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322016-1G APOSOR322016-5G APOSOR322016-25G
2-Picolyl bromide hydrobromide 95%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Fórmula: C₆H₇Br₂N
Peso Molecular: 252.94 g/mol
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863544
Número CAS: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8 II