Print…
Ácido iodoacético
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR322006-100G OR322006-25G
APOSOR322006-100GEA 0 EUR
APOSOR322006-100G APOSOR322006-25G
Ácido iodoacético
Ácido iodoacético
Fórmula: C₂H₃IO₂
Ponto de ebulição: 208 °C
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Densidade: 4,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002685
Número CAS: 64-69-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,I