Print…
Cloroacetato de etilo 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR322004-500G OR322004-2.5KG
APOSOR322004-500GEA 87 EUR
APOSOR322004-500G APOSOR322004-2.5KG
Cloroacetato de etilo 99%
Cloroacetato de etilo
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 143 °C
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000932
Número CAS: 105-39-5
UN: 1181
ADR: 6.1+3,II