Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32169-1G
OR32169-5G
APOSOR32169-1GEA
336
EUR
APOSOR32169-1G
APOSOR32169-5G
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate
Fórmula:
C₁₂H₁₁NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00119105 Número CAS: 2065-28-3 |