Print…
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32164-1G OR32164-5G
APOSOR32164-1GEA 180 EUR
APOSOR32164-1G APOSOR32164-5G
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide
Fórmula: C₁₀H₁₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051943
Número CAS: 17709-95-4