Print…
7-Hydroxyquinolin-2(1H)-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321481-25G OR321481-5G
APOSOR321481-25GEA 0 EUR
APOSOR321481-25G APOSOR321481-5G
7-Hydroxyquinolin-2(1H)-one 97%
7-Hydroxyquinolin-2(1H)-one
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07644575
Número CAS: 70500-72-0