Print…
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321461-1G OR321461-5G
APOSOR321461-1GEA 149 EUR
APOSOR321461-1G APOSOR321461-5G
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄ClNO
Peso Molecular: 151.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10686694
Número CAS: 76066-27-8