Print…
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR321452-1G OR321452-5G OR321452-25G
APOSOR321452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR321452-1G APOSOR321452-5G APOSOR321452-25G
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437655
Número CAS: 206989-61-9