Print…
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321450-25G OR321450-5G
APOSOR321450-25GEA 818 EUR
APOSOR321450-25G APOSOR321450-5G
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine 95%
(S)-1-Boc-3-ethylpiperazine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07772110
Número CAS: 928025-56-3