Print…
3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321372-1G OR321372-5G OR321372-10G
APOSOR321372-1GEA 0 EUR
APOSOR321372-1G APOSOR321372-5G APOSOR321372-10G
3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
3-Chloro-2-pyrazinemethanol
Fórmula: C₅H₅ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977628
Número CAS: 89283-32-9