Print…
4-(4-Bromophenyl)piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321332-250MG OR321332-1G
APOSOR321332-250MGEA 0 EUR
APOSOR321332-250MG APOSOR321332-1G
4-(4-Bromophenyl)piperidine 97%
4-(4-Bromophenyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₄BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426370
Número CAS: 80980-89-8