Print…
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 125 EUR
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈BrNO
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03906373
Número CAS: 10102-94-0