Print…
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR321308-5G OR321308-25G
APOSOR321308-5GEA 58 EUR
APOSOR321308-5G APOSOR321308-25G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01456556
Número CAS: 170491-63-1