Print…
3-(Aminomethyl)piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Piperidin-3-ylmethanamine
OR321303-1G OR321303-250MG
APOSOR321303-1GEA 53.8 EUR
APOSOR321303-1G APOSOR321303-250MG
3-(Aminomethyl)piperidine 97%
3-(Aminomethyl)piperidine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03427344
Número CAS: 23099-21-0