Print…
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (S)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321302-1G OR321302-100MG OR321302-250MG
APOSOR321302-1GEA 290 EUR
APOSOR321302-1G APOSOR321302-100MG APOSOR321302-250MG
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine 95%
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine
Fórmula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07772106
Número CAS: 928025-58-5