Print…
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (R)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321301-1G OR321301-5G
APOSOR321301-1GEA 71.2 EUR
APOSOR321301-1G APOSOR321301-5G
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine
Fórmula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07772107
Número CAS: 928025-57-4