4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32119-1G
OR32119-5G
APOSOR32119-1GEA
163
EUR
APOSOR32119-1G
APOSOR32119-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Fórmula:
C₁₁H₁₀O₃ Peso Molecular: 190.2 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03001224 Número CAS: 145654-01-9 |