Print…
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321004-25G OR321004-5G
APOSOR321004-25GEA 95.7 EUR
APOSOR321004-25G APOSOR321004-5G
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂NO₂
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055373
Número CAS: 5411-50-7