Print…
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
OR321001-1G OR321001-5G
APOSOR321001-1GEA 21.9 EUR
APOSOR321001-1G APOSOR321001-5G
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrIO₂
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07778512
Número CAS: 249647-24-3