Print…
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32089-1G OR32089-5G
APOSOR32089-1GEA 270 EUR
APOSOR32089-1G APOSOR32089-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine
Fórmula: C₉H₁₄ClN₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568175
Número CAS: 341967-70-2