Print…
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Methylsulphonyl)benzylamine Hydrochloride
OR3206-1G OR3206-250MG
APOSOR3206-1GEA 169 EUR
APOSOR3206-1G APOSOR3206-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂ClNO₂S
Ponto de Fusão: 248…254 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064909
Número CAS: 855267-50-4