Print…
5-Chloropicolinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3205-25G OR3205-5G OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA 60.9 EUR
APOSOR3205-25G APOSOR3205-5G APOSOR3205-1G
5-Chloropicolinic acid 98%
5-Chloropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 166…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114192
Número CAS: 86873-60-1