Print…
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32037-1G OR32037-5G OR32037-25G
APOSOR32037-1GEA 180 EUR
APOSOR32037-1G APOSOR32037-5G APOSOR32037-25G
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile
Fórmula: C₉H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00231710
Número CAS: 117068-07-2