Print…
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32034-1G OR32034-5G
APOSOR32034-1GEA 270 EUR
APOSOR32034-1G APOSOR32034-5G
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00231449
Número CAS: 250713-76-9