Print…
Ethyl 2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32026-5G OR32026-25G
APOSOR32026-5GEA 366 EUR
APOSOR32026-5G APOSOR32026-25G
Ethyl 2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Fórmula: C₈H₁₃N₃O₂
Peso Molecular: 183.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202105
Número CAS: 100159-13-5