Print…
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-Cyclohexane-1,2-diyldimethanol, trans-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
OR3201-1G OR3201-5G
APOSOR3201-1GEA 40.6 EUR
APOSOR3201-1G APOSOR3201-5G
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 113 °C/ 0.03 kPa
Ponto de Fusão: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09260493
Número CAS: 25712-33-8