Print…
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3195-25G OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA 487 EUR
APOSOR3195-25G APOSOR3195-5G
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
2-Bromobenzaldehyde oxime
Fórmula: C₇H₆BrNO
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082734
Número CAS: 34158-72-0