Print…
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-enone
OR3187-100MG OR3187-50MG
APOSOR3187-100MGEA 55.1 EUR
APOSOR3187-100MG APOSOR3187-50MG
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₃BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027074
Número CAS: 219489-09-5