Print…
4-Methylbenzyl mercaptan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Xylene-α-thiol
OR31845-25ML OR31845-5ML
APOSOR31845-25MLEA 473 EUR
APOSOR31845-25ML APOSOR31845-5ML
4-Methylbenzyl mercaptan 97%
4-Methylbenzyl mercaptan
Fórmula: C₈H₁₀S
Ponto de Fusão: 116…118/35mm °C
Densidade: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039652
Número CAS: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III