Print…
Ethyl 2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR318103-1G OR318103-10G OR318103-5G
APOSOR318103-1GEA 288 EUR
APOSOR318103-1G APOSOR318103-10G APOSOR318103-5G
Ethyl 2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01922211
Número CAS: 76575-31-0