Print…
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR318101-1G OR318101-10G OR318101-5G
APOSOR318101-1GEA 0 EUR
APOSOR318101-1G APOSOR318101-10G APOSOR318101-5G
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03406879
Número CAS: 68462-61-3