Print…
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
OR318100-1G OR318100-5G OR318100-10G
APOSOR318100-1GEA 66.7 EUR
APOSOR318100-1G APOSOR318100-5G APOSOR318100-10G
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130095
Número CAS: 76575-71-8