Print…
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR318090-1G OR318090-10G OR318090-5G
APOSOR318090-1GEA 487 EUR
APOSOR318090-1G APOSOR318090-10G APOSOR318090-5G
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt
Fórmula: C₁₉H₂₆N₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226765
Número CAS: 1170797-45-1