Print…
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzyl alcohol
OR318084-1G OR318084-10G OR318084-5G
APOSOR318084-1GEA 294 EUR
APOSOR318084-1G APOSOR318084-10G APOSOR318084-5G
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol
Fórmula: C₈H₉NO₅S
Ponto de Fusão: 134…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203102
Número CAS: 773873-23-7