Print…
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
OR318083-10G OR318083-1G OR318083-5G
APOSOR318083-10GEA 444 EUR
APOSOR318083-10G APOSOR318083-1G APOSOR318083-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Fórmula: C₅H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090924
Número CAS: 400877-05-6