Print…
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR318070-5G OR318070-10G
APOSOR318070-5GEA 37.7 EUR
APOSOR318070-5G APOSOR318070-10G
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08460962
Número CAS: 181269-69-2