Print…
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
OR318059-10G OR318059-5G
APOSOR318059-10GEA 89.9 EUR
APOSOR318059-10G APOSOR318059-5G
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04557869
Número CAS: 3000-75-7