Print…
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(2-Sulphanylethyl)phthalimide
OR318057-1G OR318057-10G OR318057-5G
APOSOR318057-1GEA 503 EUR
APOSOR318057-1G APOSOR318057-10G APOSOR318057-5G
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione
Fórmula: C₁₀H₉NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023091
Número CAS: 4490-75-9