Print…
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR318038-1G OR318038-5G
APOSOR318038-1GEA 621 EUR
APOSOR318038-1G APOSOR318038-5G
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline
Fórmula: C₁₁H₈N₂
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00214439
Número CAS: 233-88-5