Print…
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
OR318035-1G OR318035-5G
APOSOR318035-1GEA 112 EUR
APOSOR318035-1G APOSOR318035-5G
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₃
Peso Molecular: 249.31 g/mol
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275037
Número CAS: 216064-48-1