Print…
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 7-Deazaguanine
OR318028-1G OR318028-25G OR318028-5G
APOSOR318028-1GEA 52.2 EUR
APOSOR318028-1G APOSOR318028-25G APOSOR318028-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Fórmula: C₆H₆N₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09033259
Número CAS: 7355-55-7