Print…
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR318027-1G OR318027-5G
APOSOR318027-1GEA 0 EUR
APOSOR318027-1G APOSOR318027-5G
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10688275
Número CAS: 1040682-15-2