Print…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR318026-1G OR318026-10G OR318026-5G
APOSOR318026-1GEA 318 EUR
APOSOR318026-1G APOSOR318026-10G APOSOR318026-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₄ClNO₄S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10688274
Número CAS: 1171787-85-1