Print…
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 6-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
OR318022-1G OR318022-10G OR318022-5G
APOSOR318022-1GEA 111 EUR
APOSOR318022-1G APOSOR318022-10G APOSOR318022-5G
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₃
Peso Molecular: 249.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275034
Número CAS: 158984-83-9