Print…
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR318020-1G OR318020-25G OR318020-5G
APOSOR318020-1GEA 208 EUR
APOSOR318020-1G APOSOR318020-25G APOSOR318020-5G
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile
Fórmula: C₉H₁₀N₂S
Ponto de Fusão: 276 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052657
Número CAS: 128917-84-0